Få mere at vide
3-Phosphonobenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Phosphonobenzoic Acid |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7O5P/c8-7(9)5-2-1-3-6(4-5)13(10,11)12/h1-4H,(H,8,9)(H2,10,11,12) |
| Formel vægt | 202.0031 |