Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Phenyltoluene |
| CAS min % | 94.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 4 °C til 5 °C |
| Farve | Gul |
| Tæthed | 1.0100g/mL |
| Kogepunkt | 272 °C |
| Flammepunkt | >110 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 94% min. (GC) |
| Vis mere |