Få mere at vide
3-Phenyltoluen, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10003620 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10003620 1 g Glasflaske 1g
10036303 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10003620 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 309840010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 643-93-6 | C13H12 | 168.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 643-93-6
Molekylær formel C13H12
Molekylvægt (g/mol) 168.24
MDL nummer MFCD00008533
InChI nøgle NPDIDUXTRAITDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylbiphenyl, 3-phenyltoluene, 3-methyl-1,1'biphenyl, 1,1'-biphenyl, 3-methyl, 3-methyl-1,1'-biphenyl, biphenyl, 3-methyl, unii-kfp6eo4j6p, kfp6eo4j6p, 1-methyl-3-phenyl-benzene, 3-methyl-biphenyl
PubChem CID 12564
IUPAC navn 1-methyl-3-phenylbenzen
SMIL CC1=CC=CC(=C1)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Phenyltoluene
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 4°C to 5°C
Farve Gul
Tæthed 1.0100g/mL
Kogepunkt 272°C
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5C6H4CH3
Brydningsindeks 1.6010 to 1.605
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.01
Formel vægt 168.24
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske