Få mere at vide
3-(Phenylthio)thiophen, 97%
Artikelnummer. 11414304
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11414304 1 g 1g
11424304 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11414304 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12585.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
CAS: 16718-11-9 | C10H8S2 | 192,29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16718-11-9
Molekylær formel C10H8S2
Molekylvægt (g/mol) 192.29
MDL nummer MFCD00052043
InChI nøgle WQYNBKIZHCGYCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenylthio thiophene, 3-phenylsulfanyl thiophene, thiophene,3-phenylthio, 3-phenylthiothiophene, acmc-1bt9i, 3-phenylsulphanyl thiophene, phenyl-3-thienyl-sulphide
PubChem CID 2778902
IUPAC navn 3-phenylsulfanylthiophen
SMIL S(C1=CSC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Phenylthio)thiophene
Kogepunkt 111°C to 112°C (0.6 mmHg)
Mængde 1 g
Formel vægt 192.3
Procent renhed 97%