Få mere at vide
3-(Phenylthio)thiophen, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10354572
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10354572 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10354572 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM04597DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Phenylthio)thiophene
CAS 16718-11-9
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C10H8S2
MDL nummer MFCD00052043
Mængde 1 g
Synonym 3-phenylthio thiophene, 3-phenylsulfanyl thiophene, thiophene,3-phenylthio, 3-phenylthiothiophene, acmc-1bt9i, 3-phenylsulphanyl thiophene, phenyl-3-thienyl-sulphide
InChI nøgle WQYNBKIZHCGYCV-UHFFFAOYSA-N
SMIL S(C1=CSC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn 3-(phenylsulfanyl)thiophen
Molekylvægt (g/mol) 192.29
PubChem CID 2778902
Formel vægt 192.31
Procent renhed 97%