Få mere at vide
3-(Phenylthio)acrylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Phenylthio)acrylic Acid |
| CAS | 63413-91-2 |
| Molekylær formel | C9 H8 O2 S |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8O2S/c10-9(11)6-7-12-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,10,11)/b7-6+ |
| SMIL | OC(=O)\C=C\Sc1ccccc1 |
| IUPAC navn | (E)-3-phenylsulfanylprop-2-enoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.224 |
| Formel vægt | 180.025 |