missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-(Phenylthio)acrylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30409296
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30409296 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30409296 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP634510500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-(Phenylthio)acrylic Acid
CAS 63413-91-2
Molekylær formel C9 H8 O2 S
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C9H8O2S/c10-9(11)6-7-12-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,10,11)/b7-6+
SMIL OC(=O)\C=C\Sc1ccccc1
IUPAC navn (E)-3-phenylsulfanylprop-2-enoic acid
Molekylvægt (g/mol) 180.224
Formel vægt 180.025
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.