Få mere at vide
3-Phenylpyridin, TRC
Artikelnummer. 30422044
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30422044 1 g
1 options
Artikelnummer. 30422044 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3365001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1008-88-4
Molekylær formel C11 H9 N
Molekylvægt (g/mol) 155.2
IUPAC navn 3-phenylpyridin
SMIL c1ccc(cc1)c2cccnc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Phenylpyridine
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C11H9N/c1-2-5-10(6-3-1)11-7-4-8-12-9-11/h1-9H
Formel vægt 155.0735