Få mere at vide
3-Phenylpyridin, 95%
Artikelnummer. 11436796
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11436796 5 g 5g
11446796 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11436796 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23930.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1008-88-4 | C11H9N | 155,2 g/mol
3-Phenylpyridin er et nyttigt syntetisk mellemprodukt. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Phenylpyridin er et nyttigt syntetisk mellemprodukt. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Opløselig i chloroform
, dichlormethan og ethylacetat.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatible materiale er stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1008-88-4
Molekylær formel C11H9N
Molekylvægt (g/mol) 155.2
MDL nummer MFCD00006380
InChI nøgle HJKGBRPNSJADMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 3-phenyl, 3-phenyl-pyridine, m-phenylpyridine, unii-edz6kb7jvc, 5-phenylpyridine, 3-phenyipyridine, edz6kb7jvc, 3-azabiphenyl, 3-pyridylbenzene, 3-phenyl pyridine
PubChem CID 13886
IUPAC navn 3-phenylpyridin
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CN=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Phenylpyridine
Tæthed 1.085
Kogepunkt 272°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.616
Mængde 5 g
Beilstein 110400
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform,dichloromethane and ethyl acetate.
Formel vægt 155.2
Procent renhed 97%