Få mere at vide
3-Phenylpyridin-4-amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Phenylpyridin-4-amine |
| CAS | 1211524-38-7 |
| Molekylær formel | C11H10N2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10N2/c12-11-6-7-13-8-10(11)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H2,12,13) |
| SMIL | C1=CC=C(C=C1)C2=CNC=CC2=N |
| IUPAC navn | 3-phenylpyridin-4-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 170.21 |
| Formel vægt | 170.0844 |