Få mere at vide
3-Phenylpyrazin-2-ol, Mikromol™
Artikelnummer. 30458073
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30458073 4 x 25 mg
30051110 25 mg
17960896 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30458073 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0253.0800254AMP
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-Phenylpyrazin-2-ol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Kemisk navn eller materiale 3-Phenylpyrazin-2-ol
CAS 73200-73-4
Analyt- eller komponentnavne 3-Phenylpyrazin-2-ol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H8 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Ampicillin Sodium Imp. H (EP), Ampicillin Imp. H (EP), Cefaclor Imp. F (EP), 3-Phenylpyrazin-2-ol, Ampicillin Sodium Impurity H, Cefaclor Impurity F, Ampicillin Impurity H
InChI formel InChI=1S/C10H8N2O/c13-10-9(11-6-7-12-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,12,13)
Løsningstype Neat
SMIL Oc1nccnc1c2ccccc2
IUPAC navn 3-phenylpyrazin-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 172.18
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 172.0637 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.