Få mere at vide
3-Phenylpropyn, TRC
Artikelnummer. 30426411
Skift visning
Mængde:
1 g
2.5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30426411 10 g -
30418711 2.5 g 2.5g
30422786 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30426411 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP33629010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10147-11-2
Molekylær formel C9H8
Molekylvægt (g/mol) 116.16
Synonym 2-Propyn-1-yl-benzene, (2-Propynyl)-benzene, 2-Propynyl-benzene, 3-Phenyl- propyne, 1-Phenyl-2-propyne, 2-Propynylbenzene, 3-Phenyl-1-propyne, Benzylacetylene, Propargylbenzene
IUPAC navn prop-2-ynylbenzen
SMIL C#CCc1ccccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Phenylpropyne
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C9H8/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h1,3-5,7-8H,6H2
Formel vægt 116.0626