Få mere at vide
3-Phenylpropylzinkbromid, 0,5M i THF, pakket under argon i genlukkelig ChemSeal™ flasker, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Phenylpropylzinc bromide |
| Navn note | Pakket under argon i genlukkelige ChemSeal™ flasker |
| CAS | 626207-42-9 |
| Molekylær formel | C9H11BrZn |
| Lineær formel | C6H5CH2CH2CH2ZnBr |
| MDL nummer | MFCD08064069 |
| Mængde | 50 mL |
| FN nummer | UN3399 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Synonym | 3-phenyl-1-propylzinc bromide, bromo 3-phenylpropyl zinc, 3-phenyl-1-propylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3-phenylpropylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles |
| Vis mere |