Få mere at vide
3-Phenylpropylamin, TRC
Artikelnummer. 30414853
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30414853 50 g
1 options
Artikelnummer. 30414853 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP33605550G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Phenylpropylamine
CAS 2038-57-5
Molekylær formel C9 H13 N
Mængde 50 g
Synonym Benzenepropanamine, Propylamine','3-phenyl- (6CI,7CI,8CI), (3-Phenylpropan-1-yl)amine, 1-Amino-3-phenylpropane, 3-Phenyl-1-aminopropane, 3-Phenyl-1-propanamine, 3-Phenyl-n-propylamine, 3-Phenylpropanamine, 3-Phenylpropylamine, Hydrocinnamylamine, NSC 87080, Phenpropylamine, γ-Phenyl-n-propylamine, γ-Phenylpropylamine
InChI formel InChI=1S/C9H13N/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8,10H2
SMIL NCCCc1ccccc1
IUPAC navn 3-phenylpropan-1-amin
Molekylvægt (g/mol) 135.21
Formel vægt 135.1048