Få mere at vide
3-Phenylpropiofenon, 98%
Artikelnummer. 11317266
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11317266 10 g 10g
11327266 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317266 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09173.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1083-30-3 | C15H14O | 210,276 g/mol
3-Phenylpropiophenon bruges til at fremstille 2-brom-1,3-diphenyl-propan-1-on.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-Phenylpropiophenon bruges til at fremstille 2-brom-1,3
-diphenyl-propan-1-on.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1083-30-3
Molekylær formel C15H14O
Molekylvægt (g/mol) 210.276
MDL nummer MFCD00039563
InChI nøgle QGGZBXOADPVUPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrochalcone, 3-phenylpropiophenone, benzylacetophenone, hydrochalcone, 1,3-diphenyl-1-propanone, beta-phenylpropiophenone, hydrocinnamophenone, 1,3-diphenyl-1-oxopropane, phenethyl phenyl ketone, phenyl phenethyl ketone
PubChem CID 64802
ChEBI CHEBI:71231
IUPAC navn 1,3-diphenylpropan-1-on
SMIL C1=CC=C(C=C1)CCC(=O)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Phenylpropiophenone
Smeltepunkt 68°C to 73°C
Mængde 10 g
Beilstein 1910661
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 210.28
Procent renhed 98%