Få mere at vide
3-Phenylpropionyl chloride, 98%
Artikelnummer. p-7080987
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11449842
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10860.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 645-45-4 | C9H9ClO | 168.62 g/mol
3-phenylpropionat (dihydrocinnamoyl) esteren er blevet brugt som en beskyttelsesgruppe i nukleosidsyntese. Anvendes til syntese af 1-phenyl-3-methyl-4-acyl-5-pyrazoloner. N-(3-phenyl-n-propyl)-1-phenyl-2-aminopropan blev fremstillet ved acylering af den passende amin med 3-phenylpropionylchlorid efterfulgt af reduktion af det resulterende amid med enten LiA1H4. Til fremstilling af phenylacetyl (PA) og 3-phenylpropionyl (PP) derivaterne blev de tilsvarende aminosyrer koblet på sædvanlig måde med phenylacetylchlorid eller 3-phenylpropionylchlorid i nærvær af enten NaOH(PA-LD- og DL-Pgly. diazoketon. Allyloxyharpiks 12 blev acyleret med 3-phenylpropionylchlorid og behandlet med 50% TFA i 1 time efterfulgt af behandling med Pd(PPh3)4/PPh3 i opløsning for at give den ønskede hydroxamsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-phenylpropionate (dihydrocinnamoyl) ester er blevet brugt som en beskyttelsesgruppe i nukleosidsyntese. Anvendes til syntese af 1-phenyl-3-methyl-4-acyl-5-pyrazoloner. N-(3-phenyl-n-propyl)-1-phenyl-2-aminopropan blev fremstillet ved acylering af den passende amin med 3-phenylpropionylchlorid efterfulgt af reduktion af det resulterende amid med enten LiA1H4. Til fremstilling af phenylacetyl (PA) og 3-phenylpropionyl (PP) derivaterne blev de tilsvarende aminosyrer koblet på sædvanlig måde med phenylacetylchlorid eller 3-phenylpropionylchlorid i nærvær af enten NaOH(PA-LD- og DL-Pgly. diazoketon. Allyloxyharpiks 12 blev acyleret med 3-phenylpropionylchlorid og behandlet med 50% TFA i 1 time efterfulgt af behandling med Pd(PPh3)4/PPh3 i opløsning for at give den ønskede hydroxamsyre.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, aminer, alkoholer, aktive metaller, baser, vand, fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 645-45-4
Molekylær formel C9H9ClO
Molekylvægt (g/mol) 168.62
MDL nummer MFCD00000748
InChI nøgle MFEILWXBDBCWKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenylpropionyl chloride, hydrocinnamoyl chloride, benzenepropanoyl chloride, dihydrocinnamoyl chloride, hydrocinnamyl chloride, propionyl chloride, 3-phenyl, hydrocinnamoylchloride, beta-phenylpropionyl chloride, 3-phenylpropionic acid chloride, beta-phenylpropanoyl chloride
PubChem CID 64801
IUPAC navn 3-phenylpropanoylchlorid
SMIL C1=CC=C(C=C1)CCC(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Phenylpropionyl chloride
Smeltepunkt -7°C
Tæthed 1.135
Kogepunkt 225°C
Flammepunkt 108°C (226°F)
Lugt Acrid
Brydningsindeks 1.5265
Mængde 10 g
FN nummer UN3265
Beilstein 742586
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water (reacts),and ether.
Formel vægt 168.62
Procent renhed 98%