Få mere at vide
3-Phenylpropionyl chloride, 98%
Artikelnummer. 11449842
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11449842 10 g 10g
11459842 50 g 50g
11469842 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11449842 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10860.09
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 645-45-4 | C9H9ClO | 168.62 g/mol
3-phenylpropionat (dihydrocinnamoyl) esteren er blevet brugt som en beskyttelsesgruppe i nukleosidsyntese. Anvendes til syntese af 1-phenyl-3-methyl-4-acyl-5-pyrazoloner. N-(3-phenyl-n-propyl)-1-phenyl-2-aminopropan blev fremstillet ved acylering af den passende amin med 3-phenylpropionylchlorid efterfulgt af reduktion af det resulterende amid med enten LiA1H4. Til fremstilling af phenylacetyl (PA) og 3-phenylpropionyl (PP) derivaterne blev de tilsvarende aminosyrer koblet på sædvanlig måde med phenylacetylchlorid eller 3-phenylpropionylchlorid i nærvær af enten NaOH(PA-LD- og DL-Pgly. diazoketon. Allyloxyharpiks 12 blev acyleret med 3-phenylpropionylchlorid og behandlet med 50% TFA i 1 time efterfulgt af behandling med Pd(PPh3)4/PPh3 i opløsning for at give den ønskede hydroxamsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-phenylpropionate (dihydrocinnamoyl) ester er blevet brugt som en beskyttelsesgruppe i nukleosidsyntese. Anvendes til syntese af 1-phenyl-3-methyl-4-acyl-5-pyrazoloner. N-(3-phenyl-n-propyl)-1-phenyl-2-aminopropan blev fremstillet ved acylering af den passende amin med 3-phenylpropionylchlorid efterfulgt af reduktion af det resulterende amid med enten LiA1H4. Til fremstilling af phenylacetyl (PA) og 3-phenylpropionyl (PP) derivaterne blev de tilsvarende aminosyrer koblet på sædvanlig måde med phenylacetylchlorid eller 3-phenylpropionylchlorid i nærvær af enten NaOH(PA-LD- og DL-Pgly. diazoketon. Allyloxyharpiks 12 blev acyleret med 3-phenylpropionylchlorid og behandlet med 50% TFA i 1 time efterfulgt af behandling med Pd(PPh3)4/PPh3 i opløsning for at give den ønskede hydroxamsyre.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, aminer, alkoholer, aktive metaller, baser, vand, fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 645-45-4
Molekylær formel C9H9ClO
Molekylvægt (g/mol) 168.62
MDL nummer MFCD00000748
InChI nøgle MFEILWXBDBCWKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenylpropionyl chloride, hydrocinnamoyl chloride, benzenepropanoyl chloride, dihydrocinnamoyl chloride, hydrocinnamyl chloride, propionyl chloride, 3-phenyl, hydrocinnamoylchloride, beta-phenylpropionyl chloride, 3-phenylpropionic acid chloride, beta-phenylpropanoyl chloride
PubChem CID 64801
IUPAC navn 3-phenylpropanoylchlorid
SMIL C1=CC=C(C=C1)CCC(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Phenylpropionyl chloride
Smeltepunkt -7°C
Tæthed 1.135
Kogepunkt 225°C
Flammepunkt 108°C (226°F)
Lugt Acrid
Brydningsindeks 1.5265
Mængde 10 g
FN nummer UN3265
Beilstein 742586
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water (reacts),and ether.
Formel vægt 168.62
Procent renhed 98%