Få mere at vide
3-Phenylpropionitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312536
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11312536 10 g 10g
11322536 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11312536 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06483.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 645-59-0 | C9H9N | 131.178 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 645-59-0
Molekylær formel C9H9N
Molekylvægt (g/mol) 131.178
MDL nummer MFCD00001961
InChI nøgle ACRWYXSKEHUQDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenylpropionitrile, benzenepropanenitrile, hydrocinnamonitrile, 2-phenylethyl cyanide, benzenepropionitrile, 2-cyanoethyl benzene, 3-phenylpropiononitrile, phenylpropionitrile, phenethyl cyanide, hydrocinnamique nitrile
PubChem CID 12581
ChEBI CHEBI:85426
IUPAC navn 3-phenylpropannitril
SMIL C1=CC=C(C=C1)CCC#N
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Phenylpropionitrile
Smeltepunkt -2°C
Tæthed 1.008
Kogepunkt 261°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.521
Mængde 10 g
FN nummer UN3276
Beilstein 636348
Formel vægt 131.18
Procent renhed 98%