Få mere at vide
3-Phenylpropionsyre, 99%
Beskrivelse
Hydrokanelsyre er inhibitor af carboxypeptidase. Hydrokanelsyre blev brugt i syntesen af tre mellemkædede acyl-coenzym A?'er, dvs. 3-phenylpropionyl-CoA fra blandede anhydrider af fedtsyrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Hydrokanelsyre er inhibitor af carboxypeptidase. Hydrokanelsyre blev brugt i syntesen af tre mellemkædede acyl-coenzym ′A, dvs. 3-phenylpropionyl-CoA fra blandede anhydrider af fedtsyrer.
Opløselighed Opløseligt
i vand
Bemærkninger
Opbevares adskilt fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Phenylpropionic acid |
| Smeltepunkt | 47 °C til 50 °C |
| Tæthed | 1.071 |
| Kogepunkt | 280 °C |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 907515 |
| Merck Index | 14,4784 |
| Opløselighedsinformation | Vandopløselig |
| Formel vægt | 150.18 |
| Vis mere |