Få mere at vide
3-Phenylpropionsyre, 99%
Artikelnummer. 11452717
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11452717 100 g 100g
11462717 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11452717 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14908.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 501-52-0 | C9H10O2 | 150,177 g/mol
Hydrokanelsyre er inhibitor af carboxypeptidase. Hydrokanelsyre blev brugt i syntesen af tre mellemkædede acyl-coenzym A?'er, dvs. 3-phenylpropionyl-CoA fra blandede anhydrider af fedtsyrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Hydrokanelsyre er inhibitor af carboxypeptidase. Hydrokanelsyre blev brugt i syntesen af tre mellemkædede acyl-coenzym ′A, dvs. 3-phenylpropionyl-CoA fra blandede anhydrider af fedtsyrer.
Opløselighed Opløseligt
i vand
Bemærkninger
Opbevares adskilt fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 501-52-0
Molekylær formel C9H10O2
Molekylvægt (g/mol) 150.177
MDL nummer MFCD00002771
InChI nøgle XMIIGOLPHOKFCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrocinnamic acid, 3-phenylpropionic acid, benzylacetic acid, benzenepropanoic acid, dihydrocinnamic acid, benzenepropionic acid, phenylpropanoic acid, 3-phenyl-propionic acid, phenylpropanoate, beta-phenylpropionic acid
PubChem CID 107
ChEBI CHEBI:28631
IUPAC navn 3-phenylpropansyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)CCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Phenylpropionic acid
Smeltepunkt 47°C to 50°C
Tæthed 1.071
Kogepunkt 280°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 100 g
Beilstein 907515
Merck Index 14,4784
Opløselighedsinformation Soluble in water
Formel vægt 150.18
Procent renhed 99%