Få mere at vide
3-Phenylpropionaldehyde, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15809150
Skift visning
Mængde:
100 mL
Artikelnummer. Mængde
15809150 100 mL
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15809150 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8045420100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 104-53-0
Smeltepunkt -42°C
Tæthed 1.01 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 222°C
MDL nummer MFCD00007021
Mængde 100 mL
Synonym 3-Phenylpropionaldehyde, Hydrocinnamaldehyde, 3-Phenylpropanal, 3-Phenylpropionaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 134.18