Få mere at vide
3-Phenylpropiolamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Phenylpropiolamide |
| CAS | 7223-30-5 |
| Molekylær formel | C9H7NO |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7NO/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,(H2,10,11) |
| SMIL | NC(=O)C#Cc1ccccc1 |
| IUPAC navn | 3-phenylprop-2-ynamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 145.16 |
| Formel vægt | 145.0528 |