Få mere at vide
3-Phenylpropan-1-ol, Mikromol™
Beskrivelse
3-Phenylpropan-1-ol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Phenylpropan-1-ol |
| CAS | 122-97-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-Phenylpropan-1-ol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H12 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Alverine Citrate Imp. B (EP), Alverine Imp. B (EP), 3-Phenylpropan-1-ol, Alverine Citrate Impurity B, Alverine Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6,10H,4,7-8H2 |
| SMIL | OCCCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | 3-phenylpropan-1-ol |
| Vis mere |