Få mere at vide
3-Phenylpropan-1-ol, Mikromol™
Artikelnummer. 17994216
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17994216 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17994216 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0454.03
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-Phenylpropan-1-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Phenylpropan-1-ol
CAS 122-97-4
Analyt- eller komponentnavne 3-Phenylpropan-1-ol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H12 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Alverine Citrate Imp. B (EP), Alverine Imp. B (EP), 3-Phenylpropan-1-ol, Alverine Citrate Impurity B, Alverine Impurity B
InChI formel InChI=1S/C9H12O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6,10H,4,7-8H2
SMIL OCCCc1ccccc1
IUPAC navn 3-phenylpropan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 136.19
Mængde 100 mg
Formel vægt 136.0888 g/mol