Få mere at vide
3-phenylphenol, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10567562 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 10567562
Brand: Thermo Scientific Acros 417660250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 580-51-8 | C12H10O | 170.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 580-51-8
Molekylær formel C12H10O
Molekylvægt (g/mol) 170.21
MDL nummer MFCD00002294
InChI nøgle UBXYXCRCOKCZIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxybiphenyl, 1,1'-biphenyl-3-ol, biphenyl-3-ol, m-phenylphenol, m-hydroxydiphenyl, 3-biphenylol, m-hydroxybiphenyl, 3-hydroxydiphenyl, 3-phenyl phenol, unii-zu11x47h4o
PubChem CID 11381
ChEBI CHEBI:34338
IUPAC navn 3-phenylphenol
SMIL OC1=CC=CC(=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Phenylphenol
Navn note 90%
CAS min % 88.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 72.0°C to 80.0°C
Farve Beige-gul til hvid
Kogepunkt 300.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 88% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: organic solvents: ethanol,diethyl ether,chlorof,benzene,pyridine
Formel vægt 170.21
Procent renhed 90%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks