Få mere at vide
3-[(Phenylmethyl)amino]-1,5-pentanediol, TRC
Artikelnummer. 30419950
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30419950 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30419950 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP327170500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-[(Phenylmethyl)amino]-1,5-pentanediol
CAS 1034082-96-6
Molekylær formel C12H19NO2
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C12H19NO2/c14-8-6-12(7-9-15)13-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12-15H,6-10H2
SMIL OCCC(CCO)NCc1ccccc1
IUPAC navn 3-(benzylamino)pentan-1,5-diol
Molekylvægt (g/mol) 209.28
Formel vægt 209.1416