Få mere at vide
3-[(Phenylmethyl)amino]-1,5-pentanediol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-[(Phenylmethyl)amino]-1,5-pentanediol |
| CAS | 1034082-96-6 |
| Molekylær formel | C12H19NO2 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19NO2/c14-8-6-12(7-9-15)13-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12-15H,6-10H2 |
| SMIL | OCCC(CCO)NCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | 3-(benzylamino)pentan-1,5-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 209.28 |
| Formel vægt | 209.1416 |