Få mere at vide
3-(Phenylmethyl)-2-[(1E)-2-(3-pyridinyl)ethenyl]-4(3H)-quinazolinon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Phenylmethyl)-2-[(1E)-2-(3-pyridinyl)ethenyl]-4(3H)-quinazolinone |
| CAS | 1290541-46-6 |
| Molekylær formel | C12 H17 N3 O6 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | BO 2 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17N3O6/c1-2-20-11(18)6-4-15(12(19)14-10(6)13)9-3-7(17)8(5-16)21-9/h4,7-9,16-17H,2-3,5H2,1H3,(H2,13,14,19)/t7-,8+,9+/m0/s1 |
| SMIL | CCOC(=O)C1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)N=C1N |
| IUPAC navn | ethyl 4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-2-oxopyrimidin-5-carboxylat |
| Molekylvægt (g/mol) | 299.28 |
| Formel vægt | 299.112 |