Få mere at vide
(+/-)-3-fenyllaktinsyre, 98+%
Artikelnummer. 11382297
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11382297 5 g 5g
11372297 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382297 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09854.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 828-01-3 | C9H10O3 | 166,176 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 828-01-3
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.176
MDL nummer MFCD00065928
InChI nøgle VOXXWSYKYCBWHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-3-phenyllactic acid, 3-phenyllactic acid, dl-beta-phenyllactic acid, b-phenyllactic acid, 2-hydroxy-3-phenyl-propionic acid, 3-phenyllactate, 2-hydroxy-3-phenylpropionic acid, +--3-phenyllactic acid, dl-phenyllactic acid, beta-phenyllactic acid
PubChem CID 3848
ChEBI CHEBI:25998
IUPAC navn 2-hydroxy-3-phenylpropansyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)CC(C(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-3-Phenyllactic acid
Smeltepunkt 95 °C til 98 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 5 g
Beilstein 2209791
Formel vægt 166.18
Procent renhed ≥98%