Få mere at vide
3-Phenylisoxazol-5-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10706725
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10706725 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10396704 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10706725 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC64501DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 14442-12-7
Molekylær formel C10H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 189.17
MDL nummer MFCD01936010
InChI nøgle YGTFDJRCCBKLDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenylisoxazole-5-carboxylic acid, 3-phenyl-5-isoxazolecarboxylic acid, 5-isoxazolecarboxylic acid, 3-phenyl, 3-phenyl-isoxazole-5-carboxylic acid, phenylisoxazolecarboxylicacid, 5-carboxy-3-phenylisoxazole, 3-phenylisoxazole-5-carboxylic, 3-phenyl-5-isoxazolecarboxylicacid, 3-phenylisoxazole-5-carboxylicacid, 3-phenyl-5-isoxazole carboxylic acid
PubChem CID 737474
IUPAC navn 3-phenyl-1,2-oxazol-5-carboxylsyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=NOC(=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Phenylisoxazole-5-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 189.17
Procent renhed 97%