Få mere at vide
(3-Phenylisoxazol-5-yl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10794277
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10794277 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10737685 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10452074 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10794277 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC64513DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 54408-35-4
Molekylær formel C10H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 174.203
InChI nøgle AQZLTCXQTOKUAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenylisoxazol-5-yl methanamine, 3-phenyl-5-isoxazolyl methanamine, 3-phenyl-1,2-oxazol-5-yl methanamine, 3-phenylisoxazol-5-yl methylamine, 1-3-phenyl-1,2-oxazol-5-yl methanamine, 5-aminomethyl-3-phenylisoxazole, 1-3-phenylisoxazol-5-yl methanamine, 3-phenyl-5-isoxazolyl methanamine hydrochloride, phenylisoxazolylmethanamine, 3-phenylisoxazol-5-ylmethylamine
PubChem CID 2764165
IUPAC navn (3-phenyl-1,2-oxazol-5-yl)methanamin
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=NOC(=C2)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3-phenylisoxazol-5-yl)methylamine
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 174.2
Procent renhed 95%