Få mere at vide
(3-Phenylisoxazol-5-yl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3-phenylisoxazol-5-yl)methylamine |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 174.2 |
| Procent renhed | 95% |