Få mere at vide
3-Phenylisonicotinic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Phenylisonicotinic Acid |
| CAS | 104096-15-3 |
| Molekylær formel | C12H9NO2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9NO2/c14-12(15)10-6-7-13-8-11(10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H,14,15) |
| SMIL | C1=CC=C(C=C1)C2=CN=CC=C2C(=O)O |
| IUPAC navn | 3-phenylpyridine-4-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 199.2 |
| Formel vægt | 199.0633 |