Få mere at vide
3-Phenylhydantoin, 95%
Artikelnummer. 15459438
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15459438 250 mg 250mg
15449438 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15459438 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63009.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 2221-13-8 | C9H8N2O2 | 176,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2221-13-8
Molekylær formel C9H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 176.18
MDL nummer MFCD00209486
InChI nøgle RUEGAVIENIPHGK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 227930
IUPAC navn 3-phenylimidazolidin-2,4-dion
SMIL O=C1CNC(=O)N1C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Phenylhydantoin
Farve Hvid
Mængde 250 mg
Synonym 3-phenyl-2,4-imidazolidinedione, 3-phenyl-imidazolidine-2,4-dione, n-phenyl-2,5-imidazolidione, 2,4-imidazolidinedione,3-phenyl, 3-phenyl-1,3-diazolidine-2,4-dione, 3-phenylhydantoine, 2,4-imidazolidinedione, 3-phenyl
Formel vægt 176.17
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof