Få mere at vide
3-Phenylhydantoin, 95%
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Phenylhydantoin |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3-phenyl-2,4-imidazolidinedione, 3-phenyl-imidazolidine-2,4-dione, n-phenyl-2,5-imidazolidione, 2,4-imidazolidinedione,3-phenyl, 3-phenyl-1,3-diazolidine-2,4-dione, 3-phenylhydantoine, 2,4-imidazolidinedione, 3-phenyl |
| Formel vægt | 176.17 |
| Procent renhed | 95% |
| Fysisk form | Fast stof |