Få mere at vide
3-Phenyldihydrofuran-2,5-dione, 99%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31033159
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
31033159 25 g -
31025445 100 g 100g
31023582 500 g -
31019093 1 g -
31031386 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31033159 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1276225g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Phenyldihydrofuran-2,5-dione
CAS 1131-15-3
Molekylær formel C10H8O3
MDL nummer MFCD00192395
Mængde 25 g
SMIL O=C(O1)C(C2=CC=CC=C2)CC1=O
Molekylvægt (g/mol) 176.17
Procent renhed 99%