missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Phenylcyclohexanone, TRC

Artikelnummer. 30422039
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30422039 500 mg
30411773 250 mg
30414643 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30422039 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP400243500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 20795-53-3
Molekylær formel C12H14O
Molekylvægt (g/mol) 174.24
Synonym 3-Phenylcyclohexanone, (±)-3-Phenylcyclohexanone, NSC 119037
IUPAC navn 3-phenylcyclohexan-1-one
SMIL O=C1CCCC(C1)c2ccccc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Phenylcyclohexanone
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C12H14O/c13-12-8-4-7-11(9-12)10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11H,4,7-9H2
Formel vægt 174.1045
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.