Få mere at vide
3-Phenylcinnolin-4-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10798815
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10798815 5 g 5g
10282932 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10798815 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM09072DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 10604-21-4
Molekylær formel C15H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 250.257
MDL nummer MFCD00219795
InChI nøgle UGJHDXUWDLKCDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cinnolinecarboxylicacid, 3-phenyl, maybridge1_004872, 3-phenyl-cinnoline-4-carboxylic acid
PubChem CID 5709072
IUPAC navn 3-phenylcinnolin-4-carboxylsyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=C(C3=CC=CC=C3N=N2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Phenylcinnoline-4-carboxylic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Formel vægt 250.26
Procent renhed 97%