Få mere at vide
3-phenylbutan-2-amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-phenylbutan-2-amine |
| CAS | 21906-17-2 |
| Molekylær formel | C10H15N |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N/c1-8(9(2)11)10-6-4-3-5-7-10/h3-9H,11H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C1=CC=CC=C1)C(C)N |
| IUPAC navn | 3-phenylbutan-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 149.23 |
| Formel vægt | 149.1204 |