Få mere at vide
3-Phenylazo-2,6-diaminopyridinhydrochlorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494947
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11494947 5 g 5g
11484947 1 g 1g
11404957 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494947 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21886.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 136-40-3 | C11H12ClN5 | 249.702 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 136-40-3
Molekylær formel C11H12ClN5
Molekylvægt (g/mol) 249.702
MDL nummer MFCD00035347
InChI nøgle QQBPIHBUCMDKFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenazopyridine hydrochloride, phenazopyridine hcl, urodine, pyridium, pyripyridium, bisteril, diridone, mallophene, phenazodine, pyrazodine
PubChem CID 8691
ChEBI CHEBI:71419
IUPAC navn 3-phenyldiazenylpyridin-2,6-diamin;hydrochlorid
SMIL C1=CC=C(C=C1)N=NC2=C(N=C(C=C2)N)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Phenylazo-2,6-diaminopyridine hydrochloride
Smeltepunkt ∼240°C (decomposition)
Mængde 5 g
Formel vægt 249.7
Procent renhed ≥98%