Få mere at vide
3-Phenylazo-2,6-diaminopyridinhydrochlorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11404957
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11404957
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B21886.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 136-40-3 | C11H12ClN5 | 249.702 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 136-40-3
Molekylær formel C11H12ClN5
Molekylvægt (g/mol) 249.702
MDL nummer MFCD00035347
InChI nøgle QQBPIHBUCMDKFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenazopyridine hydrochloride, phenazopyridine hcl, urodine, pyridium, pyripyridium, bisteril, diridone, mallophene, phenazodine, pyrazodine
PubChem CID 8691
ChEBI CHEBI:71419
IUPAC navn 3-phenyldiazenylpyridin-2,6-diamin;hydrochlorid
SMIL C1=CC=C(C=C1)N=NC2=C(N=C(C=C2)N)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Phenylazo-2,6-diaminopyridine hydrochloride
Smeltepunkt ∼240°C (decomposition)
Mængde 25 g
Formel vægt 249.7
Procent renhed ≥98%