Få mere at vide
3-(Phenylamino)propyltrimethoxysilan, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11353796
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11353796 100 g 100g
11343796 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11353796 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16850.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3068-76-6 | C12H21NO3Si | 255.389 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3068-76-6
Molekylær formel C12H21NO3Si
Molekylvægt (g/mol) 255.389
MDL nummer MFCD00053673
InChI nøgle KBJFYLLAMSZSOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-3-trimethoxysilyl propyl aniline, trimethoxy 3-phenylamino propyl silane, n-phenylaminopropyltrimethoxysilane, unii-7au1h1fv6a, benzenamine, n-3-trimethoxysilyl propyl, n-phenyl-3-aminopropyltrimethoxysilane, 7au1h1fv6a, n-3-trimethoxysilylpropyl aniline, 3-phenylamino propyltrimethoxysilane
PubChem CID 76476
IUPAC navn N-(3-trimethoxysilylpropyl)anilin
SMIL CO[Si](CCCNC1=CC=CC=C1)(OC)OC
Tekniske data
Kogepunkt 310°C
Kemisk navn eller materiale 3-(Phenylamino)propyltrimethoxysilane
Mængde 100 g
Lineær formel C6H5NH(CH2)3Si(OCH3)3
FN nummer UN3267
Beilstein 8620045
Flammepunkt 165°C (329°F)
Formel vægt 255.39
Procent renhed 96%
Lugt Weak