missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Phenyl-N,N-bis(3-phenylpropyl)propan-1-amin hydrochlorid, Mikromol™
Beskrivelse
3-Phenyl-N,N-bis(3-phenylpropyl)propan-1-amin hydrochlorid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Phenyl-N,N-bis(3-phenylpropyl)propan-1-amine Hydrochloride |
| CAS | 878784-75-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-Phenyl-N,N-bis(3-phenylpropyl)propan-1-amine Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C27 H33 N . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Alverine Citrate Imp. E (EP), Alverine Imp. E (EP), 3-Phenyl-N,N-bis(3-phenylpropyl)propan-1-amine Hydrochloride, Alverine Citrate Imp. E (EP) as Hydrochloride, Alverine Citrate Impurity E as Hydrochloride, Alverine Impurity E as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C27H33N.ClH/c1-4-13-25(14-5-1)19-10-22-28(23-11-20-26-15-6-2-7-16-26)24-12-21-27-17-8-3-9-18-27;/h1-9,13-18H,10-12,19-24H2;1H |
| SMIL | Cl.C(CN(CCCc1ccccc1)CCCc2ccccc2)Cc3ccccc3 |
| IUPAC navn | 3-phenyl-N,N-bis(3-phenylpropyl)propan-1-amin; hydrochlorid |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?