Få mere at vide
3-Phenyl-5-vinyl-1,2,4-oxadiazol, TRC
Artikelnummer. 30012063
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012063 10 mg
30003557 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30012063 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP33832010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28917-17-1
Molekylær formel C10 H8 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 172.183
Synonym 5-Ethenyl-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole
IUPAC navn 3-phenyl-5-vinyl-1,2,4-oxadiazol
SMIL C=Cc1onc(n1)c2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Phenyl-5-vinyl-1,2,4-oxadiazole
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C10H8N2O/c1-2-9-11-10(12-13-9)8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
Formel vægt 172.0637
Procent renhed >95%