Få mere at vide
3-Phenyl-5-piperazino-1,2,4-thiadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10586124
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10586124 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10563192 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10573192 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10586124 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. HAN00371DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 306935-14-8
Molekylær formel C12H14N4S
Molekylvægt (g/mol) 246.332
MDL nummer MFCD00115115
InChI nøgle UMFMHSLRNJBGKO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2777760
IUPAC navn 3-phenyl-5-piperazin-1-yl-1,2,4-thiadiazol
SMIL C1CN(CCN1)C2=NC(=NS2)C3=CC=CC=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Phenyl-5-piperazino-1, 2, 4-thiadiazole
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Synonym 3-phenyl-5-piperazino-1,2,4-thiadiazole, 1-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl piperazine, 3-phenyl-5-piperazin-1-yl-1,2,4-thiadiazole, piperazine, 1-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl, maybridge1_003948, 3-phenyl-5-piperazinyl-1,2,4-thiadiazole, 1-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl piperazin, 1-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl-piperazine, 1-3-phenyl-1,2,4 thiadiazol-5-yl-piperazine, piperazine,1-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl
Formel vægt 246.34
Procent renhed 97%