Få mere at vide
3-Phenyl-5-piperazino-1,2,4-thiadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10573192
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
missing translation for 'unitSize'
1g
250mg
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10573192
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Maybridge HAN00371DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 306935-14-8
Molekylær formel C12H14N4S
Molekylvægt (g/mol) 246.332
MDL nummer MFCD00115115
InChI nøgle UMFMHSLRNJBGKO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2777760
IUPAC navn 3-phenyl-5-piperazin-1-yl-1,2,4-thiadiazol
SMIL C1CN(CCN1)C2=NC(=NS2)C3=CC=CC=C3
Spécification
Kemisk navn eller materiale 3-Phenyl-5-piperazino-1, 2, 4-thiadiazole
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Synonym 3-phenyl-5-piperazino-1,2,4-thiadiazole, 1-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl piperazine, 3-phenyl-5-piperazin-1-yl-1,2,4-thiadiazole, piperazine, 1-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl, maybridge1_003948, 3-phenyl-5-piperazinyl-1,2,4-thiadiazole, 1-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl piperazin, 1-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl-piperazine, 1-3-phenyl-1,2,4 thiadiazol-5-yl-piperazine, piperazine,1-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl
Formel vægt 246.34
Procent renhed 97%
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis