Få mere at vide
3-Phenyl-3-(trifluoromethyl)diazirine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Phenyl-3-(trifluoromethyl)diazirine |
| CAS | 73899-14-6 |
| Molekylær formel | C8 H5 F3 N2 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5F3N2/c9-8(10,11)7(12-13-7)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H |
| SMIL | FC(F)(F)C1(N=N1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 3-phenyl-3-(trifluoromethyl)diazirine |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.13 |
| Formel vægt | 186.0405 |