Få mere at vide
3-Phenyl-3-oxetanemethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Phenyl-3-oxetanemethanol |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O2/c11-6-10(7-12-8-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,11H,6-8H2 |
| Formel vægt | 164.0837 |