Få mere at vide
3-Phenyl-3-hydroxypropanenitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Phenyl-3-hydroxypropanenitrile |
| CAS | 17190-29-3 |
| Molekylær formel | C9 H9 N O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Hydracrylonitrile','3-phenyl- (6CI,7CI,8CI), β-Hydroxybenzenepropanenitrile, 3-Hydroxy-3-phenylpropanenitrile, 3-Hydroxy-3-phenylpropionitrile, β-Hydroxy-benzenepropanenitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO/c10-7-6-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6H2 |
| SMIL | OC(CC#N)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | 3-hydroxy-3-phenylpropanenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 147.17 |
| Formel vægt | 147.0684 |