missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Phenyl-3-hydroxypropanenitrile, TRC

Artikelnummer. 30425693
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30425693 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30425693 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3351401G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Phenyl-3-hydroxypropanenitrile
CAS 17190-29-3
Molekylær formel C9 H9 N O
Mængde 1 g
Synonym Hydracrylonitrile','3-phenyl- (6CI,7CI,8CI), β-Hydroxybenzenepropanenitrile, 3-Hydroxy-3-phenylpropanenitrile, 3-Hydroxy-3-phenylpropionitrile, β-Hydroxy-benzenepropanenitrile
InChI formel InChI=1S/C9H9NO/c10-7-6-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6H2
SMIL OC(CC#N)c1ccccc1
IUPAC navn 3-hydroxy-3-phenylpropanenitrile
Molekylvægt (g/mol) 147.17
Formel vægt 147.0684
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.