Få mere at vide
3-Phenyl-2-propenoic acid benzyl ester, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31034021
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
250mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
31034021 100 g -
31022329 25 g -
31033137 500 g -
31025780 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31034021 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD116134100g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Phenyl-2-propenoic acid benzyl ester
CAS 103-41-3
Molekylær formel C16H14O2
MDL nummer MFCD00004789
Mængde 100 g
SMIL O=C(OCC1=CC=CC=C1)/C=C/C2=CC=CC=C2
Molekylvægt (g/mol) 238.28
Procent renhed 98%